2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49705-1G PC49705-250MG
APOSPC49705-1GEA 574 EUR
APOSPC49705-1G APOSPC49705-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂I
MW: 332,912 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391106
Núm. CAS: 1261642-33-4
UN: 3261
ADR: 8,III