2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-(Difluoromethoxy)-5-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC49715-1G PC49715-250MG PC49715-5G
APOSPC49715-1GEA 982 EUR
APOSPC49715-1G APOSPC49715-250MG APOSPC49715-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MW: 288,071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30486443
Núm. CAS: 1417301-27-9