Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bis((trifluoromethyl)sulphonyl)methane, Bis(trifluoromethylsulphonyl)methane
PC49716-250MG PC49716-5G
APOSPC49716-250MGEA 0 EUR
APOSPC49716-250MG APOSPC49716-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Formula: C₃H₂F₆O₄S₂
Pto. Ebullición: 191 °C (745 mm Hg)
Pto. de fusión: 32…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861122
Núm. CAS: 428-76-2