3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Difluoromethoxy)-3-methylbenzene
PC49718-1G PC49718-250MG
APOSPC49718-1GEA 464 EUR
APOSPC49718-1G APOSPC49718-250MG
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
3-(Difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185566
Núm. CAS: 4837-15-4