2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49811-1G PC49811-250MG
APOSPC49811-1GEA 0 EUR
APOSPC49811-1G APOSPC49811-250MG
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28733901
Núm. CAS: 157165-24-7