2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49825-1G PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA 429 EUR
APOSPC49825-1G APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₄N
MW: 258,011 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22200127
Núm. CAS: 1239463-37-6