4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC49826-250MG PC49826-5G
APOSPC49826-250MGEA 102 EUR
APOSPC49826-250MG APOSPC49826-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28396346
Núm. CAS: 126300-95-6