2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC499001-1G PC499001-5G
APOSPC499001-1GEA 241 EUR
APOSPC499001-1G APOSPC499001-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194487
Núm. CAS: 1214323-39-3