3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC499003-25G PC499003-5G
APOSPC499003-25GEA 1710 EUR
APOSPC499003-25G APOSPC499003-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194489
Núm. CAS: 1214352-26-7