2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
PC499008-1G PC499008-5G
APOSPC499008-1GEA 220 EUR
APOSPC499008-1G APOSPC499008-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194.126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185641
Núm. CAS: 1214344-33-8