2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-4-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC499009-25G PC499009-5G
APOSPC499009-25GEA 395 EUR
APOSPC499009-25G APOSPC499009-5G
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696314
Núm. CAS: 944901-07-9