3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-5-methoxybenzene
PC499010-1G PC499010-5G
APOSPC499010-1GEA 21.9 EUR
APOSPC499010-1G APOSPC499010-5G
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09999639
Núm. CAS: 627527-23-5