4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC499013-1G PC499013-250MG
APOSPC499013-1GEA 869 EUR
APOSPC499013-1G APOSPC499013-250MG
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09861349
Núm. CAS: 1019016-87-5