6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC499014-1G
PC499014-250MG
APOSPC499014-1GEA
509
EUR
APOSPC499014-1G
APOSPC499014-250MG
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formula:
C₉H₅BrFNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09861332 Núm. CAS: 1019016-22-8 |