2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC499016-1G PC499016-250MG PC499016-5G
APOSPC499016-1GEA 288 EUR
APOSPC499016-1G APOSPC499016-250MG APOSPC499016-5G
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 60…63,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846360
Núm. CAS: 105003-93-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III