4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC499017-1G PC499017-250MG
APOSPC499017-1GEA 393 EUR
APOSPC499017-1G APOSPC499017-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185782
Núm. CAS: 1067192-61-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III