3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC499018-1G PC499018-250MG
APOSPC499018-1GEA 393 EUR
APOSPC499018-1G APOSPC499018-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄F₂N₂O₂
MW: 198,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24221999
Núm. CAS: 1550550-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III