5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Proveedor: Apollo Scientific
PC499019-10G PC499019-5G
APOSPC499019-10GEA 0 EUR
APOSPC499019-10G APOSPC499019-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formula: C₉H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20230421
Núm. CAS: 837392-60-6