7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC499020-1G
PC499020-250MG
PC499020-5G
APOSPC499020-1GEA
607
EUR
APOSPC499020-1G
APOSPC499020-250MG
APOSPC499020-5G
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formula:
C₉H₅BrF₃N MW: 264,042 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30721261 Núm. CAS: 1779887-86-3 |