2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cyano-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC4993-1G PC4993-5G
APOSPC4993-1GEA 258 EUR
APOSPC4993-1G APOSPC4993-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236258
Núm. CAS: 240122-24-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III