2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49998-1G PC49998-250MG PC49998-5G
APOSPC49998-1GEA 522 EUR
APOSPC49998-1G APOSPC49998-250MG APOSPC49998-5G
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194476
Núm. CAS: 1214345-02-4
UN: 1759
ADR: 8,III