2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500002-1G PC500002-250MG PC500002-5G
APOSPC500002-1GEA 174 EUR
APOSPC500002-1G APOSPC500002-250MG APOSPC500002-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317,929 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847628
Núm. CAS: 657-64-7
UN: 3265
ADR: 8,III