3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC500005-1G PC500005-5G PC500005-25G
APOSPC500005-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500005-1G APOSPC500005-5G APOSPC500005-25G
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689084
Núm. CAS: 1420800-30-1