5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC500007-1G PC500007-250MG
APOSPC500007-1GEA 706 EUR
APOSPC500007-1G APOSPC500007-250MG
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₅BrF₂N₂
MW: 223,018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22375091
Núm. CAS: 1210048-11-5