5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500012-1G
PC500012-250MG
PC500012-5G
PC500012-25G
APOSPC500012-1GEA
288
EUR
APOSPC500012-1G
APOSPC500012-250MG
APOSPC500012-5G
APOSPC500012-25G
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formula:
C₉H₄F₃NO₃ MW: 231,128 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20501921 Núm. CAS: 781-94-2 |