4,5-Difluoroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500013-1G PC500013-250MG
APOSPC500013-1GEA 301 EUR
APOSPC500013-1G APOSPC500013-250MG
4,5-Difluoroisatoic anhydride
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃F₂NO₃
Pto. de fusión: 223…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457975
Núm. CAS: 97927-59-8