5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500014-1G PC500014-250MG PC500014-5G PC500014-25G PC500014-100G
APOSPC500014-1GEA 119 EUR
APOSPC500014-1G APOSPC500014-250MG APOSPC500014-5G APOSPC500014-25G APOSPC500014-100G
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24850064
Núm. CAS: 1440535-66-9