4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500015-1G PC500015-250MG PC500015-5G
APOSPC500015-1GEA 75.4 EUR
APOSPC500015-1G APOSPC500015-250MG APOSPC500015-5G
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formula: C₉H₄F₃NO₃
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21946140
Núm. CAS: 97928-01-3