3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500017-1G PC500017-250MG
APOSPC500017-1GEA 847 EUR
APOSPC500017-1G APOSPC500017-250MG
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formula: C₉H₄F₃NO₃
MW: 231,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18251388
Núm. CAS: 72985-50-3