3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500018-1G
PC500018-250MG
PC500018-5G
APOSPC500018-1GEA
905
EUR
APOSPC500018-1G
APOSPC500018-250MG
APOSPC500018-5G
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
Formula:
C₈H₃BrFNO₃ MW: 260,017 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18269603 Núm. CAS: 1343359-94-3 |