4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50002-1G PC50002-250MG
APOSPC50002-1GEA 1210 EUR
APOSPC50002-1G APOSPC50002-250MG
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid
Formula: C₇H₅F₉O₂
Pto. de fusión: 41…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973815
Núm. CAS: 80705-13-1