Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50003-1G PC50003-250MG
APOSPC50003-1GEA 765 EUR
APOSPC50003-1G APOSPC50003-250MG
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Formula: C₈H₇F₉O₂
Pto. Ebullición: 53…54 °C (9 mm Hg)
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676091
Núm. CAS: 132424-36-3