4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500046-1G PC500046-5G PC500046-250MG
APOSPC500046-1GEA 140 EUR
APOSPC500046-1G APOSPC500046-5G APOSPC500046-250MG
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₃BrF₄O₃S
MW: 323,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541808
Núm. CAS: 872054-03-0