2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500051-1G PC500051-250MG
APOSPC500051-1GEA 488 EUR
APOSPC500051-1G APOSPC500051-250MG
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₃ClF₄O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541813
Núm. CAS: 1443684-70-5
UN: 3265
ADR: 8,III