Trifluoroborane acetonitrile complex solución
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC50006-1KG PC50006-250G
APOSPC50006-1KGEA 426 EUR
APOSPC50006-1KG APOSPC50006-250G
Trifluoroborane acetonitrile complex solución
Trifluoroborane acetonitrile complex
Formula: BF₃·CH₃CN
Densidad: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28125563
Núm. CAS: 420-16-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II