2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 4-Fluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500070-1G PC500070-250MG
APOSPC500070-1GEA 203 EUR
APOSPC500070-1G APOSPC500070-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₃F₇O₃S
MW: 312,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541832
Núm. CAS: 1446016-79-0
UN: 3265
ADR: 8,III