4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500090-1G PC500090-250MG
APOSPC500090-1GEA 488 EUR
APOSPC500090-1G APOSPC500090-250MG
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541852
Núm. CAS: 1446016-75-6
UN: 3265
ADR: 8,III