3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500096-1G PC500096-250MG
APOSPC500096-1GEA 194 EUR
APOSPC500096-1G APOSPC500096-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₃ClF₆O₃S
MW: 328,616 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541858
Núm. CAS: 1446016-94-9
UN: 3265
ADR: 8,III