(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Difluorobenzylsulphonyl chloride, (3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
PC50010-250MG PC50010-1G
APOSPC50010-250MGEA 33.5 EUR
APOSPC50010-250MG APOSPC50010-1G
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704570
Núm. CAS: 163295-73-6
UN: 3261
ADR: 8,III