2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500108-1G PC500108-250MG
APOSPC500108-1GEA 0 EUR
APOSPC500108-1G APOSPC500108-250MG
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₆F₃NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541868
Núm. CAS: 1446016-49-4
UN: 3261
ADR: 8,III