3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500110-1G PC500110-250MG
APOSPC500110-1GEA 488 EUR
APOSPC500110-1G APOSPC500110-250MG
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₆F₃NO₅S
Pto. de fusión: 24…26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541870
Núm. CAS: 145209-21-8
UN: 3261
ADR: 8,III