4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500111-1G PC500111-250MG
APOSPC500111-1GEA 488 EUR
APOSPC500111-1G APOSPC500111-250MG
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₆F₃NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541871
Núm. CAS: 195455-54-0
UN: 3265
ADR: 8,III