4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500115-1G PC500115-250MG
APOSPC500115-1GEA 154 EUR
APOSPC500115-1G APOSPC500115-250MG
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₃F₆NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541875
Núm. CAS: 1446016-89-2
UN: 3261
ADR: 8,III