2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 132 EUR
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11110186
Núm. CAS: 447462-87-5
UN: 1759
ADR: 8,III