2-Fluoro-5-methoxyphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500161-1G PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA 144 EUR
APOSPC500161-1G APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Pto. de fusión: 25…26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16998752
Núm. CAS: 117902-16-6