4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500164-1G PC500164-5G PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500164-1G APOSPC500164-5G APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Pto. Ebullición: 125 °C (0,75 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10698649
Núm. CAS: 117902-15-5