2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC500167-1G PC500167-250MG
APOSPC500167-1GEA 260 EUR
APOSPC500167-1G APOSPC500167-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194490
Núm. CAS: 2844-05-5