3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC500171-1G PC500171-250MG PC500171-5G
APOSPC500171-1GEA 243 EUR
APOSPC500171-1G APOSPC500171-250MG APOSPC500171-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,554 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17000111
Núm. CAS: 106877-34-3