5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500187-1G PC500187-250MG PC500187-5G PC500187-25G
APOSPC500187-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500187-1G APOSPC500187-250MG APOSPC500187-5G APOSPC500187-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21332915
Núm. CAS: 1052686-50-6