2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-6-carboxy-2-fluoroaniline, 2-amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid, 4-Bromo-3-fluoroanthranilic acid
PC500189-5G PC500189-250MG
APOSPC500189-5GEA 418 EUR
APOSPC500189-5G APOSPC500189-250MG
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27664889
Núm. CAS: 1416013-62-1